5-fluorouracilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Fluorouracilo, 5-FU
PC4380-100G PC4380-25G
APOSPC4380-100GEA 48 EUR
APOSPC4380-100G APOSPC4380-25G
5-fluorouracilo 99%
5-Fluorouracilo
Antineoplastic agent. Not USP. Not for drug use.
Formula: C₄H₃FN₂O₂
Pto. Ebullición: 190…200 °C/0,1mmHg
Pto. de fusión: 282…286 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006018
Núm. CAS: 51-21-8
EINECS: 200-085-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III