5-Fluorouridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
PC4380B-1G PC4380B-5G
APOSPC4380B-1GEA 62.5 EUR
APOSPC4380B-1G APOSPC4380B-5G
5-Fluorouridina 97%
5-Fluorouridina
Formula: C₉H₁₁FN₂O₆
MW: 262,19 g/mol
Pto. de fusión: 182…185 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00036832
Núm. CAS: 316-46-1
EINECS: 206-260-3