2-Fluoro-m-xileno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-1,3-dimethylbenzene, 1-Fluoro-2,6-dimethylbenzene
PC4381-100G PC4381-25G PC4381-5G
APOSPC4381-100GEA 205 EUR
APOSPC4381-100G APOSPC4381-25G APOSPC4381-5G
2-Fluoro-m-xileno 98%
2-Fluoro-m-xileno
Formula: C₈H₉F
MW: 124,16 g/mol
Pto. Ebullición: 147…148 °C
Densidad: 0,988 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 30 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039215
Núm. CAS: 443-88-9
EINECS: 207-144-5
UN: 1993
ADR: 3,III