4-Fluoro-o-xileno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC4381G-100G
PC4381G-25G
PC4381G-5G
APOSPC4381G-100GEA
0
EUR
APOSPC4381G-100G
APOSPC4381G-25G
APOSPC4381G-5G
4-Fluoro-o-xileno 98%
4-Fluoro-o-xileno
Formula:
C₈H₉F Pto. Ebullición: 148…149 °C Densidad: 1 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 40 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00039217 Núm. CAS: 452-64-2 UN: 1993 ADR: 3,III |