5-Fluoro-m-xileno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,5-Dimethylfluorobenzene, 1-Fluoro-3,5-dimethylbenzene, 5-Fluoro-1,3-dimethylbenzene
PC4381J-100G PC4381J-25G PC4381J-5G
APOSPC4381J-100GEA 65.4 EUR
APOSPC4381J-100G APOSPC4381J-25G APOSPC4381J-5G
5-Fluoro-m-xileno 98%
5-Fluoro-m-xileno
Formula: C₈H₉F
Pto. Ebullición: 144…145 °C
Pto. de inflamación: 35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052366
Núm. CAS: 461-97-2
UN: 1993
ADR: 3,III