Perfluoro(metilciclohexano)
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4381N-1KG PC4381N-250G
APOSPC4381N-1KGEA 0 EUR
APOSPC4381N-1KG APOSPC4381N-250G
Perfluoro(metilciclohexano)
Perfluoro(metilciclohexano)
Formula: C₇F₁₄
Pto. Ebullición: 76 °C
Densidad: 1,788 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001468
Núm. CAS: 355-02-2
EINECS: 206-573-5