Trifluoruro de gadolinio 99,9%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Gadolinio (III) fluoruro, Fluoruro de gadolinio (III)
PC4386P-100G PC4386P-50G PC4386P-10G
APOSPC4386P-100GEA 335 EUR
APOSPC4386P-100G APOSPC4386P-50G APOSPC4386P-10G
Trifluoruro de gadolinio 99,9%
Trifluoruro de gadolinio
Formula: F₃Gd
MW: 214.25 g/mol
Pto. de fusión: 1231
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016113
Núm. CAS: 13765-26-9