Trifluoruro de galio 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4387L-1G PC4387L-5G
APOSPC4387L-1GEA 198 EUR
APOSPC4387L-1G APOSPC4387L-5G
Trifluoruro de galio 99%
Trifluoruro de galio
Formula: F₃Ga
MW: 126,72 g/mol
Pto. Ebullición: 1000 °C
Pto. de fusión: 800 °C
Densidad: 4,47 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011021
Núm. CAS: 7783-51-9
EINECS: 232-004-5
UN: 3260
ADR: 8,III