Trifluorometanosulfonato de itrio (III)
Proveedor: Apollo Scientific
PC4392-10G
PC4392-50G
PC4392-25G
PC4392-100G
APOSPC4392-10GEA
0
EUR
APOSPC4392-10G
APOSPC4392-50G
APOSPC4392-25G
APOSPC4392-100G
Trifluorometanosulfonato de itrio (III)
Trifluorometanosulfonato de itrio (III)
Formula:
C₃F₉O₉S₃Y Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00209623 Núm. CAS: 52093-30-8 |