1H,1H-Heptafluorobutyl acrylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4394-25G PC4394-1G PC4394-5G
APOSPC4394-25GEA 203 EUR
APOSPC4394-25G APOSPC4394-1G APOSPC4394-5G
1H,1H-Heptafluorobutyl acrylate 97%
1H,1H-Heptafluorobutyl acrylate
Formula: C₇H₅F₇O₂
MW: 254,11 g/mol
Pto. Ebullición: 120…122 °C/743mmHg
Densidad: 1,418 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 31 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039252
Núm. CAS: 424-64-6
EINECS: 207-036-8
UN: 3272
ADR: 3,III