2,6-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4398-1G PC4398-250MG PC4398-5G
APOSPC4398-1GEA 87 EUR
APOSPC4398-1G APOSPC4398-250MG APOSPC4398-5G
2,6-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
2,6-Difluoro-DL-phenylalanine
Formula: C₉H₉F₂NO₂
Pto. de fusión: 256…257 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061304
Núm. CAS: 32133-39-4