Ácido 3-fluoro-4-nitrobenzoico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4399-100G PC4399-25G PC4399-5G
APOSPC4399-100GEA 116 EUR
APOSPC4399-100G APOSPC4399-25G APOSPC4399-5G
Ácido 3-fluoro-4-nitrobenzoico 97%
Ácido 3-fluoro-4-nitrobenzoico
Formula: C₇H₄FNO₄
MW: 185.11 g/mol
Pto. de fusión: 173…176 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862092
Núm. CAS: 403-21-4