1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H,1H-Heptafluorobutyl iodide, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-iodobutane
PC4400-1G PC4400-5G
APOSPC4400-1GEA 94.4 EUR
APOSPC4400-1G APOSPC4400-5G
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutano 97%
1,1,1,2,2,3,3-Heptafluoro-4-iodobutano
Formula: C₄H₂F₇I
Pto. Ebullición: 91…92 °C
Densidad: 2,054 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00013719
Núm. CAS: 374-98-1
EINECS: 206-779-5