Cloruro de 4-fluoro-2-(trifluorometil)bencenosulfonilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC4401-1G PC4401-25G PC4401-5G
APOSPC4401-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4401-1G APOSPC4401-25G APOSPC4401-5G
Cloruro de 4-fluoro-2-(trifluorometil)bencenosulfonilo 98%
Cloruro de 4-fluoro-2-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Formula: C₇H₃ClF₄O₂S
MW: 262.61 g/mol
Pto. Ebullición: 76 °C/0.5mmHg
Pto. de fusión: 48…52 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01091000
Núm. CAS: 176225-09-5
UN: 3261
ADR: 8 III