3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4403-5G PC4403-1G PC4403-10G
APOSPC4403-5GEA 143 EUR
APOSPC4403-5G APOSPC4403-1G APOSPC4403-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol 98%
3-Fluoro-4-nitrobenzylalcohol
Formula: C₇H₆FNO₃
Pto. de fusión: 93…97 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094236
Núm. CAS: 503315-74-0