3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-nitrobenzene
PC4404-1G PC4404-5G PC4404-10G
APOSPC4404-1GEA 24.8 EUR
APOSPC4404-1G APOSPC4404-5G APOSPC4404-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide
Formula: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234.024 g/mol
Pto. de fusión: 46…48 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094237
Núm. CAS: 131858-37-2
UN: 3261
ADR: 8 II