4-Amino-3-fluorobenzylalcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Amino-3-fluorophenyl)methanol
PC4408-1G PC4408-250MG PC4408-5G
APOSPC4408-1GEA 128 EUR
APOSPC4408-1G APOSPC4408-250MG APOSPC4408-5G
4-Amino-3-fluorobenzylalcohol
4-Amino-3-fluorobenzylalcohol
Formula: C₇H₈FNO
MW: 141.1429 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094241
Núm. CAS: 146019-45-6