1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl Methacrylate, 1H,1h-heptafluorobutylmethacrylate, Methacrylic acid 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl ester
PC4412-25G PC4412-5G PC4412-100G
APOSPC4412-25GEA 224 EUR
APOSPC4412-25G APOSPC4412-5G APOSPC4412-100G
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate 97%
1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate
Formula: C₈H₇F₇O₂
MW: 268,13 g/mol
Pto. Ebullición: 134…136 °C
Densidad: 1,345 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039251
Núm. CAS: 13695-31-3
EINECS: 237-217-7
UN: 3272
ADR: 3,III