2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC4413-5G
PC4413-25G
APOSPC4413-5GEA
194
EUR
APOSPC4413-5G
APOSPC4413-25G
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline
Formula:
C₇H₈FNO₂S Pto. de fusión: 70…72 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01941314 Núm. CAS: 387358-51-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...