6-Fluoro-m-toluidina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-5-metilanilina
PC4433-10G PC4433-250G PC4433-50G
APOSPC4433-10GEA 21.9 EUR
APOSPC4433-10G APOSPC4433-250G APOSPC4433-50G
6-Fluoro-m-toluidina
6-Fluoro-m-toluidina
Formula: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Pto. Ebullición: 80…86 °C/11mmHg
Densidad: 1.109 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007654
Núm. CAS: 452-84-6