(Perfluoroheptanoyl)acetone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC4436-5G PC4436-1G PC4436-25G
APOSPC4436-5GEA 137 EUR
APOSPC4436-5G APOSPC4436-1G APOSPC4436-25G
(Perfluoroheptanoyl)acetone 97%
(Perfluoroheptanoyl)acetone
Formula: C₁₀H₅F₁₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038336
Núm. CAS: 82822-26-2