1H,1H-Perfluorohexan-1-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H,1H-Undecafluoro-1-hexanol, 1H,1H-Perfluoro-1-hexanol, 1,1-Dihydroperfluorohexanol
PC4438-25G PC4438-5G
APOSPC4438-25GEA 719 EUR
APOSPC4438-25G APOSPC4438-5G
1H,1H-Perfluorohexan-1-ol 98%
1H,1H-Perfluorohexan-1-ol
Formula: C₆H₃F₁₁O
MW: 300,07 g/mol
Pto. Ebullición: 130…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04038338
Núm. CAS: 423-46-1