3-Metil-5-(trifluorometil)pirazol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4439-1G PC4439-25G PC4439-5G
APOSPC4439-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4439-1G APOSPC4439-25G APOSPC4439-5G
3-Metil-5-(trifluorometil)pirazol
3-Metil-5-(trifluorometil)pirazol
Formula: C₅H₅F₃N₂
Pto. Ebullición: 117 °C/15mmHg
Pto. de fusión: 89…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00156058
Núm. CAS: 10010-93-2