2-Fluoro-5-nitroanísol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Fluoro-2-methoxy-4-nitrobenzene, 4-Fluoro-3-methoxynitrobenzene
PC4443-5G PC4443-25G
APOSPC4443-5GEA 21.9 EUR
APOSPC4443-5G APOSPC4443-25G
2-Fluoro-5-nitroanísol
2-Fluoro-5-nitroanísol
Formula: C₇H₆FNO₃
MW: 171.13 g/mol
Pto. de fusión: 66…71 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782081
Núm. CAS: 454-16-0