4-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4448-1G PC4448-25G PC4448-5G
APOSPC4448-1GEA 102 EUR
APOSPC4448-1G APOSPC4448-25G APOSPC4448-5G
4-Chloro-5-fluoropyrimidine 98%
4-Chloro-5-fluoropyrimidine
Formula: C₄H₂ClFN₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09750157
Núm. CAS: 347418-42-2