Ácido heptafluorobutírico 98%

Proveedor: Apollo Scientific
Peligro

Sinónimos: Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid

PC4450-100G PC4450-250G PC4450-25G
APOSPC4450-100GEA 102 EUR
APOSPC4450-100G APOSPC4450-250G APOSPC4450-25G
Ácido heptafluorobutírico 98%
Ácido heptafluorobutírico

Biochemistry, 20, 4530 (1981): anion-pairing agent for reverse phase HPLC purification of proteins & peptides.

Formula: C₄HF₇O₂
MW: 214,04 g/mol
Pto. Ebullición: 119…121 °C
Pto. de fusión: –18 °C
Densidad: 1,645 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004171
Núm. CAS: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR