4-Bromo-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC445018-1G PC445018-5G PC445018-25G
APOSPC445018-1GEA 104 EUR
APOSPC445018-1G APOSPC445018-5G APOSPC445018-25G
4-Bromo-2-fluoro-3-methylpyridine 98%
4-Bromo-2-fluoro-3-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrFN
Pto. Ebullición: 60 °C/3mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09839278
Núm. CAS: 128071-79-4