2-Cloro-3-fluoro-4-iodopiridina 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC445020-25G PC445020-5G
APOSPC445020-25GEA 142 EUR
APOSPC445020-25G APOSPC445020-5G
2-Cloro-3-fluoro-4-iodopiridina 95+%
2-Cloro-3-fluoro-4-iodopiridina
Formula: C₅H₂ClFIN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04972389
Núm. CAS: 148639-07-0