5-Fluoro-2-iodopyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC445023-250MG PC445023-1G
APOSPC445023-250MGEA 87.3 EUR
APOSPC445023-250MG APOSPC445023-1G
5-Fluoro-2-iodopyridine 97%
5-Fluoro-2-iodopyridine
Formula: C5H3FIN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07787574
Núm. CAS: 159870-80-1