3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC445025-1G PC445025-25G PC445025-5G
APOSPC445025-1GEA 50.9 EUR
APOSPC445025-1G APOSPC445025-25G APOSPC445025-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine
Formula: C₅H₂BrFN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08703668
Núm. CAS: 1868-58-2