4-Fluoro-3-metilpiridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC445030-250MG PC445030-1G PC445030-5G
APOSPC445030-250MGEA 199 EUR
APOSPC445030-250MG APOSPC445030-1G APOSPC445030-5G
4-Fluoro-3-metilpiridina 97%
4-Fluoro-3-metilpiridina
Formula: C₆H₆FN
MW: 111,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04114241
Núm. CAS: 28489-28-3