3-Bromo-2-fluoro-6-metilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-Bromo-2-fluoro-6-picolina
PC445031-1G PC445031-25G PC445031-5G
APOSPC445031-1GEA 94.5 EUR
APOSPC445031-1G APOSPC445031-25G APOSPC445031-5G
3-Bromo-2-fluoro-6-metilpiridina
3-Bromo-2-fluoro-6-metilpiridina
Formula: C₆H₅BrFN
MW: 190.01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095080
Núm. CAS: 375368-78-8