5-Fluoro-2-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC445034-250MG
PC445034-1G
PC445034-5G
APOSPC445034-250MGEA
43.5
EUR
APOSPC445034-250MG
APOSPC445034-1G
APOSPC445034-5G
5-Fluoro-2-nitropyridine
5-Fluoro-2-nitropyridine
Formula:
C5H3FN2O2 MW: 142,0879 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03092917 Núm. CAS: 779345-37-8 |