2-Chloro-5-fluoro-3-hydroxypyridine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloro-5-fluoropyridin-3-ol
PC445038-100MG PC445038-250MG
APOSPC445038-100MGEA 60.9 EUR
APOSPC445038-100MG APOSPC445038-250MG
2-Chloro-5-fluoro-3-hydroxypyridine 98%
2-Chloro-5-fluoro-3-hydroxypyridine
Formula: C₆H₄ClFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095268
Núm. CAS: 884494-35-3