3-Bromo-2-cloro-5-fluoropiridina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC445039-25G
APOSPC445039-25GEA 108 EUR
APOSPC445039-25G
3-Bromo-2-cloro-5-fluoropiridina 95%
3-Bromo-2-cloro-5-fluoropiridina
Formula: C₅H₂BrClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095269
Núm. CAS: 884494-36-4