2-Fluoro-4-iodo-6-metilpiridina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-4-iodo-6-picolina
PC445040-1G PC445040-250MG
APOSPC445040-1GEA 473 EUR
APOSPC445040-1G APOSPC445040-250MG
2-Fluoro-4-iodo-6-metilpiridina 95%
2-Fluoro-4-iodo-6-metilpiridina
Formula: C₆H₅FIN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095298
Núm. CAS: 884494-45-5