2-Cloro-5-fluoro-4-iodopiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC445042-1G PC445042-5G
APOSPC445042-1GEA 0 EUR
APOSPC445042-1G APOSPC445042-5G
2-Cloro-5-fluoro-4-iodopiridina 98%
2-Cloro-5-fluoro-4-iodopiridina
Formula: C₅H₂ClFIN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095306
Núm. CAS: 884494-49-9