Dimetoximetil(3,3,3-trifluoropropil)silano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC4452-100G PC4452-250G PC4452-25G
APOSPC4452-100GEA 503 EUR
APOSPC4452-100G APOSPC4452-250G APOSPC4452-25G
Dimetoximetil(3,3,3-trifluoropropil)silano 97%
Dimetoximetil(3,3,3-trifluoropropil)silano
Formula: C₆H₁₃F₃O₂Si
Pto. Ebullición: 85 °C/150mmHg
Densidad: 1,089 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 57,8 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00053175
Núm. CAS: 358-67-8
EINECS: 206-619-4
UN: 1993
ADR: 3,III