5,5,5-Trifluoropentanoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4455-1G PC4455-250MG PC4455-5G
APOSPC4455-1GEA 63.8 EUR
APOSPC4455-1G APOSPC4455-250MG APOSPC4455-5G
5,5,5-Trifluoropentanoic acid 97%
5,5,5-Trifluoropentanoic acid
Formula: C₅H₇F₃O₂
Pto. Ebullición: 94…95 °C/15mmHg
Densidad: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02262192
Núm. CAS: 407-62-5
UN: 3265
ADR: 8,III