4,5,5-Trifluoropent-4-enoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC4456-1G PC4456-5G
APOSPC4456-1GEA 98.6 EUR
APOSPC4456-1G APOSPC4456-5G
4,5,5-Trifluoropent-4-enoic acid 97%
4,5,5-Trifluoropent-4-enoic acid
Formula: C₅H₅F₃O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00156072
Núm. CAS: 110003-22-0
UN: 3265
ADR: 8,III