N'-[1-Amino-1-(3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl)methylidene]hydrazine carboxylic acid-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
PC446004-1G
PC446004-500MG
APOSPC446004-1GEA
183
EUR
APOSPC446004-1G
APOSPC446004-500MG
N'-[1-Amino-1-(3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl)methylidene]hydrazine carboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl)methylidene]hydrazine carboxylic acid-tert-butyl ester
Formula:
C₁₄H₁₅F₆N₃O₂ MW: 371.28 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD10568191 Núm. CAS: 1053655-95-0 |