N'-[1-Amino-1-(3-fluoro-4-methylphenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
PC446005-1G PC446005-500MG
APOSPC446005-1GEA 183 EUR
APOSPC446005-1G APOSPC446005-500MG
N'-[1-Amino-1-(3-fluoro-4-methylphenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(3-fluoro-4-methylphenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₃H₁₈FN₃O₂
MW: 267,31 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568192
Núm. CAS: 1053655-97-2