N'-[1-Amino-2-(3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
PC446006-1G PC446006-500MG
APOSPC446006-1GEA 183 EUR
APOSPC446006-1G APOSPC446006-500MG
N'-[1-Amino-2-(3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-2-(3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₅H₁₇F₆N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568198
Núm. CAS: 1053656-14-6