Ethyl-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC446008-1G PC446008-5G PC446008-10G
APOSPC446008-1GEA 154 EUR
APOSPC446008-1G APOSPC446008-5G APOSPC446008-10G
Ethyl-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Ethyl-5-(3-(trifluoromethyl)phenyl)[1,2,4]oxadiazole-3-carboxylate
Formula: C₁₂H₉F₃N₂O₃
MW: 286,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568215
Núm. CAS: 163720-43-2