N'-[1-Benzylamino-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Proveedor: Apollo Scientific
PC446009-1G PC446009-500MG
APOSPC446009-1GEA 183 EUR
APOSPC446009-1G APOSPC446009-500MG
N'-[1-Benzylamino-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Benzylamino-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formula: C₁₅H₂₁F₃N₄O₂
MW: 346.36 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568243
Núm. CAS: 1053657-16-1