N'-[2-(4-Methoxyphenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl
Proveedor: Apollo Scientific
PC446010-1G PC446010-500MG
APOSPC446010-1GEA 183 EUR
APOSPC446010-1G APOSPC446010-500MG
N'-[2-(4-Methoxyphenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl
N'-[2-(4-Methoxyphenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl
Formula: C₁₆H₂₂F₃N₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568255
Núm. CAS: 1053657-61-6