N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl
Proveedor: Apollo Scientific
PC446012-1G PC446012-500MG
APOSPC446012-1GEA 183 EUR
APOSPC446012-1G APOSPC446012-500MG
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl
N'-[2-(4-Chlorophenyl)-1-(2,2,2-trifluoroethylamino)ethylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl
Formula: C₁₅H₁₉ClF₃N₃O₂
MW: 365.79 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568263
Núm. CAS: 1053658-11-9