2-(Trifluoromethoxy)benzamidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
PC446018-1G PC446018-5G PC446018-10G
APOSPC446018-1GEA 154 EUR
APOSPC446018-1G APOSPC446018-5G APOSPC446018-10G
2-(Trifluoromethoxy)benzamidine hydrochloride
2-(Trifluoromethoxy)benzamidine hydrochloride
Formula: C₈H₈ClF₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173664
Núm. CAS: 127979-76-4