2-Chloromethyl-6-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Chloromethyl)-6-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
PC446030-1G
APOSPC446030-1GEA 217 EUR
APOSPC446030-1G
2-Chloromethyl-6-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
2-Chloromethyl-6-trifluoromethyl-1H-benzoimidazole
Formula: C₉H₆ClF₃N₂
MW: 234,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234908
Núm. CAS: 107430-29-5