2-Chloromethyl-6-fluoro-1H-benzoimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(Chloromethyl)-6-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
PC446031-1G PC446031-5G
APOSPC446031-1GEA 168 EUR
APOSPC446031-1G APOSPC446031-5G
2-Chloromethyl-6-fluoro-1H-benzoimidazole
2-Chloromethyl-6-fluoro-1H-benzoimidazole
Formula: C₈H₆ClFN₂
MW: 184,6 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08234909
Núm. CAS: 156144-42-2